Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Référence WTWA300575
Fournisseur: WTW
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 1413 µS/cm (25 °C; 0,01 mol/l; KCl)