ContactUsLinkComponent
Étalon de conductivité 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalon de conductivité 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # KNICCS-C12880K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Étalon de conductivité 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # KNICCS-C12880K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use
  • Seq:
    40
  • Conductivité:
    12880 µS/cm