ContactUsLinkComponent
Étalon de conductivité 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalon de conductivité 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # SCOI285126528
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Étalon de conductivité 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # SCOI285126528
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Verre
  • Cdt:
    18 Ampoul
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Étalon de conductivité 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)