Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # YSIA060907
Anbieter: YSI ENVIRONMENTAL
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:475 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)