Étalon de conductivité 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # YSIA060911
Supplier: YSI ENVIRONMENTAL
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:473 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)