Étalon de conductivité 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Référence YSIA065272
Fournisseur: YSI ENVIRONMENTAL
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)