Étalon de conductivité 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Référence YSIA065274
Fournisseur: YSI ENVIRONMENTAL
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:950 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)