ContactUsLinkComponent
Ammoniaque 7 N dans le methanol, Fluka™
Corrosive
Health
Toxic
Flammable
Environment
Ammoniaque 7 N dans le methanol, Fluka™
Catalog # 499145-1L
CAS Number:  
Corrosive
Health
Toxic
Flammable
Environment
Ammoniaque 7 N dans le methanol, Fluka™
Catalog # 499145-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    6.5 - 7.5 mol/l
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.1 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :35.05 g/mol
Density:0,779 g/cm3 (25 °C)
Flash Pt:14 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-647-6
UN:3286
ADR:3,II
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS06
 :GHS02
 :GHS09
CAS Number:1336-21-6
 :7664-41-7
Formula:NH₃
MDL Number:MFCD00011418