ContactUsLinkComponent
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Irritant
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Catalog # EHERC16986104
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Irritant
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Catalog # EHERC16986104
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :380.45 g/mol
Merck Index:12,08538
Melting Pt:188 °C
EINECS:201-635-8
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:85-83-6
Formula:C₂₄H₂₀N₄O
MDL Number:MFCD00003893