1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol ≥80% (teneur en colorant), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
198102-100G
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g
- Seq:3401
- Appearance (Colour):Dark Red to Very Dark Red and Red-Brown
- Appearance (Form):Powder
- Infrared spectrum:Conforms to Structure
- Wavelength:519 - 523 nm
- Extinction coefficient:≥26000
- Biological Stain Commission:Pass
- Dye content:≥80%
:
:380.45 g/mol
:12,08538
:199 °C
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:201-635-8
:GHS07
:Room Temperature
:85-83-6
:C₂₄H₂₀N₄O
:MFCD00003893