ContactUsLinkComponent
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
  ROTH0327.1
 :  Roth Carl
 :  
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
  ROTH0327.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :380.45 g/mol
 :12,08538
 :188 °C
 :201-635-8
 :GHS07
 :Température ambiante
 :85-83-6
 :C₂₄H₂₀N₄O
 :MFCD00003893