ContactUsLinkComponent
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Supelco®
Irritant
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Supelco®
Référence 67386-25MG
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Supelco®
Référence 67386-25MG
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :380.45 g/mol
Index Merck:12,08538
Point de fusion:188 °C
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:201-635-8
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:85-83-6
Formule:C₂₄H₂₀N₄O
Numéro MDL:MFCD00003893