Test Tubes
Test Tubes
8 ml, 61 mm, 16,2 mm, 15-425
N° de catalogue METB30210021
Fournisseur:   Mettler - Toledo
Test Tubes
N° de catalogue METB30210021
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Test Tubes
8 ml, 61 mm, 16,2 mm, 15-425
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Test tube with 15-425 thread.
  • Made of borosilicate glass
Spécifications
  • Ø:
    16,2 mm
  • Filetage:
    15-425
  • Capacité:
    8 ml
  • Longueur:
    61 mm