0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Scellés
Bagues d'étanchéité
Sealing Ring for PTFE Adapter
Sealing Ring for PTFE Adapter
Sealing Ring for PTFE Adapter
Référence METB51162879
Fournisseur:
Mettler - Toledo
New Product
Agrandir l'image
Sealing Ring for PTFE Adapter
Référence METB51162879
Fournisseur:
Mettler - Toledo
New Product
Spécifications
Ø trou:
14 mm
Désignation:
Sealing ring for PTFE adapter
Matière:
PTFE
Cdt:
1
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit