Sampling Tube
Sampling Tube
Sampling pipe, harvest tube, 212 mm depth for 2 and 5 L bioreactors, 12,7 mm, Ø 12,7 mm
N° de catalogue DISI4050-0075
Fournisseur:   DISTEK
Sampling Tube
N° de catalogue DISI4050-0075
Fournisseur:  DISTEK
Sampling Tube
Sampling pipe, harvest tube, 212 mm depth for 2 and 5 L bioreactors, 12,7 mm, Ø 12,7 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling tube, harvest tube for M18 port.
Spécifications
  • Tube Ø ext.:
    12,7 mm
  • Désignation:
    Sampling pipe, harvest tube, 212 mm depth for 2 and 5 L bioreactors
  • Hose barb size:
    Ø 12,7 mm