Acide chlorhydrique 0,1 mol/L
1 L
N° de catalogue ACSDCH8006013.1L
Fournisseur: CPACHEM
Acide chlorhydrique 0,1 mol/L
N° de catalogue ACSDCH8006013.1L
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS: 7647-01-0
Aller à
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001 certified.
Informations de commande: Shelf life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Synonymes: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
- Numéro CAS:7647-01-0
- Formule:HCl
- Numéro MDL:MFCD00011324
- Poids moléculaire:36.46 g/mol
- Point d'ébullition:100 °C
- Densité:~1,00055 g/cm³
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 L