Potassium Dichromate Solution for Absorbance Control
2×10 ml Potassium dichromate solution for absorbance control 235 - 350 nm and 6×10 ml, 80 mL
N° de catalogue ACSDUV2225PDA.L08
Fournisseur: CPACHEM
Potassium Dichromate Solution for Absorbance Control
N° de catalogue ACSDUV2225PDA.L08
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:80 mL
- Désignation:2×10 ml Potassium dichromate solution for absorbance control 235 - 350 nm and 6×10 ml
- Cat. No.:ACSDUV2225PDA.L08
- Conditions de stockage:36 months
- Température de stockage:15...25 °C