ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
Codice catalogo ACSDCH8002068.1L
Nome del fornitore:  CPACHEM
New Product
Numero CAS:  
Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
Codice catalogo ACSDCH8002068.1L
Nome del fornitore:  CPACHEM
New Product
Numero CAS:  
Specifiche
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :36.46 g/mol
temperatura di conservazione:Room Temperature
Numero CAS:7647-01-0
Formula:HCl
Numero MDL:MFCD00011324