ContactUsLinkComponent
Gants en PVC à manchette longue AlphaTec® 04-005
Gants en PVC à manchette longue AlphaTec® 04-005
Fournisseur:  Ansell
New Product
Certificats
undefined
Gants en PVC à manchette longue AlphaTec® 04-005
Fournisseur:  Ansell
New Product
Spécifications
  • Catalog No:
  • ANSE04005/9
  • ANSE04005/8
  • ANSE04005/10
  • ANSE04005/11
  • Latex/Sans latex:
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Matière:
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • Finition:
  • Foam
  • Foam
  • Foam
  • Foam
  • Style de manchette:
  • À crispin
  • À crispin
  • À crispin
  • À crispin
  • Épaisseur de paume:
  • 1,80 mm
  • 1,80 mm
  • 1,80 mm
  • 1,80 mm
  • Anti-statique:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Convient au contact alimentaire:
  • +
  • +
  • +
  • +