ContactUsLinkComponent
Spinetch® D E, Selectipur® pour industrie électronique
Toxic
Corrosive
Spinetch® D E, Selectipur® pour industrie électronique
Catalog # 56996346.
CAS Number:  
undefined
Toxic
Corrosive
Spinetch® D E, Selectipur® pour industrie électronique
Catalog # 56996346.
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Fut Composite
  • Cdt:
    320 kg
  • Seq:
    4801
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Température ambiante
UN:2922
ADR:8 (6.1),I
 :GHS06
 :GHS05