ContactUsLinkComponent
Rouge de phénol : ammonium sulfate (0.002 : 0.005) % en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1063603, tamponné pH 4.7
Catalog # 87889.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Rouge de phénol : ammonium sulfate (0.002 : 0.005) % en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1063603, tamponné pH 4.7
Catalog # 87889.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:252-057-8
 :34487-61-1
Formula:C₁₉H₁₃NaO₅S
MDL Number:MFCD00066901