ContactUsLinkComponent
Ammonium carbonate 1 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005201
Ammonium carbonate 1 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005201
Catalog # 87768.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Ammonium carbonate 1 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005201
Catalog # 87768.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :96.09 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:208-058-0
CAS Number:506-87-6
 :8000-73-5
Formula:(NH₄)₂CO₃
MDL Number:MFCD00010890