X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Fournisseur: Ambion
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7240-90-6
:
Formule:C₁₄H₁₅BrClNO₆
Numéro MDL:MFCD00005666
:408.63 g/mol
Point de fusion:237…239 °C
Température de stockage:Congélateur
EINECS:230-640-8
Frequently Bought Together