3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) détergent zwitterionique, Pierce™
Catalog # PIER28299
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:614.89 g/mol
Merck Index:13,02052
Melting Pt:116 °C
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:75621-03-3
Formula:C₃₂H₅₈N₂O₇S
MDL Number:MFCD00081083