Cuivre (II) éthylènediamine 1 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour la mesure de la visosité de la cellulose suivant la méthode DIN 54270, Supelco®
Référence 1.09288.1000
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.10 g/cm3 (20 °C)
- pH:12.0 - 12.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive material
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:217.76 g/mol
Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
ADR:8 (6.1),II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
UN:1761
:GHS05
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:14552-35-3
Formule:Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Numéro MDL:MFCD00274628