0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Clés à molette
Wrench, universal, suited for Acros drums
Wrench, universal, suited for Acros drums
Wrench, universal, suited for Acros drums
473470010.
:
Thermo Fisher Scientific
New Product
Wrench, universal, suited for Acros drums
473470010.
:
Thermo Fisher Scientific
New Product
Désignation:
Wrench, universal, suited for Acros drums
Longueur:
256 mm
Matière:
Acier
À utiliser avec une tête de type:
Open Sealed Caps and Drum Seals
Cdt:
1