ContactUsLinkComponent
Enregistreur de données de pression robuste, EBI 11-P111
Enregistreur de données de pression robuste, EBI 11-P111
  EBRO1340-6296
 :  EBRO
undefined
Enregistreur de données de pression robuste, EBI 11-P111
  EBRO1340-6296
 :  EBRO
  • Plage de mesure:
    1 - 10000 mbar
  • Résolution:
    1 mbar
  • Data memory - No. of readings:
    2×7500
  • Indice de protection:
    IP 68
  • Désignation:
    EBI 11-P111, miniature pressure data logger; 16,5Ø×47H mm, calibration points 100 and 6000 mbar (at 25 °C), 3100 mbar (at 134 °C)
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    EBI 11-P111
  • Piles:
    Lithium, 2× BR1225A, 3 V user-replaceable
  • Intervalles d’enregistrement:
    1 s - 24 h
  • Poids:
    45 g
  • Précision:
    ±15 mbar (0 to 4000 mbar)
    ±20 mbar (rest of range)
  • Cdt:
    1
L'enregistreur de données de pression EBI 11-P111 a été mis au point en tenant compte des exigences des conserveries. Il permet un contrôle précis de la pasteurisation dans les boîtes de conserve, les bocaux et les flacons.
  • Connexion Luer lock
  • Classe de protection IP 68 robuste : étanche à l'eau et à la vapeur
  • Taille compacte - convient à la plupart des flacons
Doté d'une plage de mesure étendue (1 à 10000 mbar) et d'un capteur de haute qualité, sa très petite taille lui permet de s'insérer facilement à l'intérieur de petits conteneurs ou entre des articles très compacts, assurant ainsi un contrôle précis même dans des environnements où l'espace est restreint.
Le boîtier robuste IP 68 garantit fiabilité et durabilité, tandis que sa conception résistante à l'autoclave souligne encore son adaptabilité, ce qui le rend idéal pour un contrôle fiable de la pasteurisation et de la sécurité alimentaire, en particulier dans les boissons gazeuses.
 : ISO 17665, ISO 15883, (EC) 1935/2004, 2014/30/EU.
Similar Loggers and Starter Kit