ContactUsLinkComponent
2-Hydroxy-5-methoxyisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
  TCIAM3572-5G
 :  TCI
New Product
 :  
2-Hydroxy-5-methoxyisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
  TCIAM3572-5G
 :  TCI
New Product
 :  
  • Appearance:
    White to Light yellow powder to crystal
  • Purity(HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Purity(Neutralization titration):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    218.0 to 222.0 °C
  • NMR:
    confirm to structure