EP Reference Solution BY4, Brownish-Yellow Reference Solution
EP Reference solution BY4, brownish-yellow reference solution, Glass bottle, amber, 120 mL
N° de catalogue RICC28744
Fournisseur: RICCA CHEMICAL
EP Reference Solution BY4, Brownish-Yellow Reference Solution
N° de catalogue RICC28744
Fournisseur: RICCA CHEMICAL
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle, amber
- Cdt:120 mL
- Désignation:EP Reference solution BY4, brownish-yellow reference solution
- Cat. No.:RICC28744
- Apparence:Brownish-yellow liquid
- Température de stockage:Ambient