Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Référence 41730.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃/tr. (CHOH)₂(COOH)₂
- Cdt:100 mL
- Désignation:Interference check standard AB(ICS-AB) solution
- MDL No.:MFCD00147272
- UN No.:3264
- Physical form:Liquid
Spécifications
À propos de cet article
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00147272