Chairs, Neon 1
Chairs, Neon 1
Lab chair, 450 - 620 mm, Glides, -
N° de catalogue BIMO9560SP023278
Fournisseur:   bimos
Chairs, Neon 1
N° de catalogue BIMO9560SP023278
Fournisseur:  bimos
Chairs, Neon 1
Lab chair, 450 - 620 mm, Glides, -
Prix
SFr. 914.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Neon 1 chair comes with glides.
  • Ergonomic package
  • Seat height adjustment
  • Flex strip
Seat width: 470 mm
Seat depth: 420 to 480 mm
BR height: 570 mm
Ø 5 star base: 700 mm
Weight: 18,0 kg
Spécifications
  • Désignation:
    Lab chair
  • Hauteur:
    450 - 620 mm
  • Roulettes ou patins:
    Glides
  • Repose-pieds:
    -
  • Seat/back material:
    SuperFabric®
  • Cat. No.:
    BIMO9560SP023278
  • Seat/back color:
    Cool grey
  • Modèle:
    Neon 1