0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons cationiques
Standards de lithium
Lithium 6 Internal Standard
Lithium 6 Internal Standard
PROOVHGLISC6LI-100
:
LGC Standards PROMOCHEM
New Product
:
Lithium 6 Internal Standard
PROOVHGLISC6LI-100
:
LGC Standards PROMOCHEM
New Product
:
Concentration:
100 µg/ml
Matrice:
2% HNO₃
Cdt:
100 mL
Signal SGH:
Attention
Température de stockage:
RT
Élement:
Lithium
Symbole:
Li