ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix C8 - C24
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix C8 - C24
N° de catalogue CRM18918
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix C8 - C24
N° de catalogue CRM18918
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    Neat
  • Cdt:
    1
  • Normes:
    Certified reference material
  • Désignation:
    F.A.M.E. mix C8 - C24
  • Conditions de stockage:
    –10...–25 °C
  • Description de la classe de danger:
    H410
  • Conditions de transport:
    DICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Info cdt:
    Ampule of 100 mg
Spécifications
À propos de cet article
This certified reference material is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
  • GHS signal: GHS07
Attention: P273 - P391 - P501