Z-DEVD-aminoluciferin
1 mg
N° de catalogue AATB13211
Fournisseur:   AAT Bioquest
Z-DEVD-aminoluciferin
N° de catalogue AATB13211
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
Z-DEVD-aminoluciferin
1 mg
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 277.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Z-DEVD-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-3 and -7 activities in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Caution: For Research Use Only
  • Poids moléculaire:871.89 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg