DCS2, Nuclear Blue™ [Equivalent to SYTOX™ Blue Dead Cell Stain]
New Product
:
:668.36 g/mol
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
: VWR Collection
VWR®, Sacs d’homogénéisation
: VWR Collection
Pipettes de transfert
: RATIOLAB
VWR® Ultra-High Performance, Tubes à centrifuger
: VWR Collection
Pipettes sérologiques, Stripette™
: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, graduées
: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF