0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Norfentanyl-KLH
Norfentanyl-KLH conjugate
Norfentanyl-KLH conjugate
Norfentanyl-KLH conjugate
Catalog # AATB50630
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Expand image
Norfentanyl-KLH conjugate
Catalog # AATB50630
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
Product Details