Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Norfentanyl-HRP
Norfentanyl-HRP conjugate
Norfentanyl-HRP conjugate
Norfentanyl-HRP conjugate
Catalog # AATB50631
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Expand image
Norfentanyl-HRP conjugate
Catalog # AATB50631
Supplier:
AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
Product Details