ReadiUse™ dNTP Mix Set *10 mM PCR Grade* (mélange de dNTP)
Catalog # AATB17258
Supplier: AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mL
Specifications
About this item
10 mM dNTP Mix est un mélange de quatre nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) dans de l'eau purifiée.
- Chaque nucléotide a une concentration de 10 mM
- La formulation est stable pendant 12 mois à -20 °C.
Le mélange de dNTP 10 mM convient à la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), au séquençage, aux réactions de remplissage, à la pseudo-traduction, à la synthèse d'ADNc et aux réactions de queue TdT.
Caution: Réservé à la recherche.