ContactUsLinkComponent
iFluor® 560 dUTP *1 mM dans un tampon TE (pH 7,5)*
iFluor® 560 dUTP *1 mM dans un tampon TE (pH 7,5)*
Catalog # AATB17033
Supplier:  AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:  
undefined
iFluor® 560 dUTP *1 mM dans un tampon TE (pH 7,5)*
Catalog # AATB17033
Supplier:  AAT BIOQUEST
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    25 Nmo
Specifications
About this item
L'iFluor® 560-dUTP est un nucléotide modifié par l'iFluor 560 qui peut être utilisé dans diverses applications de biologie moléculaire, telles que le marquage et la détection de molécules d'ADN.
  • L'iFluor® 560-dUTP est préféré à d'autres colorants fluorescents similaires en raison de sa forte intensité de fluorescence, de sa photostabilité et de sa compatibilité avec une large gamme de systèmes de détection.
  • Utilisé dans des techniques telles que l'hybridation fluorescente in situ (FISH), l'analyse de puces à ADN et la PCR en temps réel.
Lorsqu'il est incorporé à l'ADN pendant la synthèse, l'iFluor® 560-dUTP peut être visualisé par microscopie à fluorescence ou par d'autres tests basés sur la fluorescence.
Caution: Réservé à la recherche.