- Modèle:224S
- Plateau de pesée/taille de la plateforme:85×85 mm
- Tension:100 - 240 V
- Désignation:Cubis® II advanced analytical laboratory balance, draft shield I
- Dimensions:240×425×373 mm
- Temps de stabilisation:1 s
- Cdt:1
- Précision affichage:0,1 µg - 1 g
- Plage de pesée:220 g
- Reproductibilité:≤0,07 ± mg
- Linéarité:≤ 0,2 ± mg
These Cubis® II laboratory balances are ideal for high-performance portfolio of both lab weighing hardware and software.
- Configuration individuelle à partir de différents composants
- Matériel, logiciel et connectivité entièrement personnalisables
- Modularité personnalisable, conception intelligente, performances de pointe, précision à grande vitesse, fonctionnement sans erreur, intégrité totale des données de bout en bout, assistance fiable
- Pare-brise automatique en verre avec ou sans ioniseur intégré pour éliminer les charges électrostatiques parasites sur les échantillons et les récipients
- Cadre de pare-brise plat amovible en acier inoxydable
- Grand écran tactile couleur de 7 pouces avec fonctions tactiles, défilement et balayage
- Divers packages QApp pour une extension logicielle optionnelle
- Mise à niveau automatique et motorisée, contrôle gestuel, surveillance climatique, ioniseur intégré pour l'élimination électrostatique
Ces balances offrent des interfaces utilisateur modernes, conformes aux normes pharmaceutiques et aux BPF, incluant la gestion des données, l'intégrité et la connectivité, la manipulation ergonomique des échantillons, l'intégration facile des processus et une communication illimitée avec un niveau de précision et d'exactitude maximal.
Le centre d'état affiche toutes les informations sur votre solde et les conditions environnementales. Exécutez automatiquement des actions de sauvegarde programmées.
La balance Cubis® II est équipée d'une mémoire Alibi. Le système enregistre automatiquement les données de pesée dans une mémoire tampon circulaire. Une signature électronique peut être utilisée pour signer le rapport final des processus de pesée. Basée sur un mot de passe sécurisé, la combinaison nom d'utilisateur/mot de passe est entièrement conforme à la norme 21CFR.
Draft shield I - Identical to the A draft shield, but also includes an integrated ionizer to eliminate interfering electrostatic charges on samples and sample containers