Poly Crimp Cap
Poly crimp cap, 12×21 mm, Septum colour - white/red, 1 mm, bleu, 11 mm, Silicone/PTFE
N° de catalogue NEUB783005B10SITE
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Aller à
Product Details & Documents
Poly crimp cap with inserted septum.
Spécifications
- Taille du bouchon:11 mm
- Septum:Septum colour - white/red
- Désignation:Poly crimp cap, 12×21 mm
- Matière:Silicone/PTFE
- Épaisseur:1 mm
- Couleur bouchon:bleu