Conductivity Calibration Solution
Calibration solution, 74 µS/cm, 25 °C, 500 mL
N° de catalogue ENDRCLY11-A
Fournisseur: Endress+Hauser
Conductivity Calibration Solution
N° de catalogue ENDRCLY11-A
Fournisseur: Endress+Hauser
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Precision solution referred to SRM of NIST.
With temperature table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Calibration solution
- Conductivité:74 µS/cm