Dimetridazole
250 mg
N° de catalogue ACSDSB32100.250MG
Fournisseur: CPACHEM
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
- Numéro CAS:551-92-8
- Formule:C₅H₇N₃O₂
- Numéro MDL:MFCD00047046
- Poids moléculaire:141.13 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:209-001-2
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 mg