ContactUsLinkComponent
Anti-OCT4 (OCT3) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A2A20] (Alexa Fluor® 488)
undefined
Anti-OCT4 (OCT3) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A2A20] (Alexa Fluor® 488)
  • Catalog No:
  • STMC60093AD.1
  • STMC60093AD
  • Nom de l'antigène:
  • OCT4 (OCT3)
  • OCT4 (OCT3)
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Alexa Fluor® 488
  • Alexa Fluor® 488
  • Clone:
  • 3A2A20
  • 3A2A20
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 5460
  • 5460
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
Frequently Bought Together