Bromobimane (mBBr) ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:71418-44-5
:
Formule:C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Numéro MDL:MFCD00036951
:271.11 g/mol
Point de fusion:161 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Température de stockage:Congélateur
Résultats des tests de spécification
- Appearance (Colour):Yellow
- Appearance (Form):Powder
- Solubility (Colour):Yellow-Green
- Solubility (Turbidity), 20 mg/ml, Acetonitrile:Clear
- Proton NMR spectrum:Conforms to Structure
- EmM in H2O:4.6 - 5.1
- Wavelength:396 - 398 nm
- % Purity (HPLC):≥97