Formaldéhyde 1000 µg/ml dans l'eau
Catalog # EHERA13909000WA
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mL
- Seq:2070
Specifications
About this item
:
:30.03 g/mol
:GHS08
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:50-00-0
Formula:CH₂O
MDL Number:MFCD00003274