4-Amino-4'-dimethylaminoazobenzene 97%, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 379298-1G
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance (Colour):Orange
- Appearance (Form), Powder, Crystals and/or Chunks:Conforms to Requirements
- Infrared spectrum:Conforms to Structure
- Carbon:67.5 - 72.4%
- Nitrogen:22.5 - 24.1%
- Purity (HPLC):≥96.5%
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:240.31 g/mol
Point de fusion:190 °C (dec., lit.)
EINECS:208-712-5
:GHS07
Température de stockage:Room Temperature
Numéro CAS:539-17-3
Formule:C₁₄H₁₆N₄
Numéro MDL:MFCD00010204