Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Catalog # REGESU20135
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Cdt:5 L
- Seq:5190
Specifications
About this item
:
:98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589