Acide sulfurique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Catalog # HACH20353
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589