Solution nettoyante pour electrodes pH (Pepsine/Acide Chlorhydrique) pour la suppression des proteines
Référence REGEECS
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Solution nettoyante pour electrodes pH (Pepsine/Acide Chlorhydrique) pour la suppression des proteines
Spécifications
À propos de cet article
Designed to extend the useful life of your pH electrode.